1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
OR4553-100G OR4553-25G OR4553-500G OR4553-1KG
APOSOR4553-100GEA 65.4 EUR
APOSOR4553-100G APOSOR4553-25G APOSOR4553-500G APOSOR4553-1KG
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,33 g/mol
Pto. Ebullición: 120…135 °C/0,5mmHg
Densidad: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01763998
Núm. CAS: 142851-03-4