ω-Bromo-2-metoxiacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4557-100G OR4557-25G OR4557-5G
APOSOR4557-100GEA 389 EUR
APOSOR4557-100G APOSOR4557-25G APOSOR4557-5G
ω-Bromo-2-metoxiacetofenona 97%
ω-Bromo-2-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000196
Núm. CAS: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II