3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4558-1G
OR4558-5G
APOSOR4558-1GEA
50.9
EUR
APOSOR4558-1G
APOSOR4558-5G
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formula:
C₇H₁₀ClNO₂S Pto. de fusión: 228…230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216487 Núm. CAS: 80213-28-1 |