Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4560-25G OR4560-5G OR4560-100G
APOSOR4560-25GEA 42.2 EUR
APOSOR4560-25G APOSOR4560-5G APOSOR4560-100G
Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico
Ácido 3-bromo-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Pto. de fusión: 220…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020295
Núm. CAS: 99-58-1