1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4562-10G OR4562-5G
APOSOR4562-10GEA 435 EUR
APOSOR4562-10G APOSOR4562-5G
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone
Formula: C₉H₁₁NO₃S
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941311
Núm. CAS: 386715-51-1