4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4563-1G OR4563-5G
APOSOR4563-1GEA 58 EUR
APOSOR4563-1G APOSOR4563-5G
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Formula: C₄H₉N₃S
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007619
Núm. CAS: 3766-55-0