2-Piperazinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Piperazin-2-one
OR4565-1G OR4565-25G OR4565-5G
APOSOR4565-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4565-1G APOSOR4565-25G APOSOR4565-5G
2-Piperazinone
2-Piperazinone
Formula: C₄H₈N₂O
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 164 °C/5,25mmHg
Pto. de fusión: 134…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318687
Núm. CAS: 5625-67-2