2'-Benciloxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[2-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
OR4566-25G OR4566-5G
APOSOR4566-25GEA 599 EUR
APOSOR4566-25G APOSOR4566-5G
2'-Benciloxiacetofenona
2'-Benciloxiacetofenona
Formula: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017240
Núm. CAS: 31165-67-0