1-Boc-3-oxopiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4569-1G
OR4569-5G
APOSOR4569-1GEA
0
EUR
APOSOR4569-1G
APOSOR4569-5G
1-Boc-3-oxopiperazine
1-Boc-3-oxopiperazine
Formula:
C₉H₁₆N₂O₃ Pto. de fusión: 156…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02181069 Núm. CAS: 76003-29-7 |