Ácido (metiltio)acético 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Methylthio)ethansäure, 2-(Methylthio)acetic acid
OR4573-100G OR4573-25G
APOSOR4573-100GEA 522 EUR
APOSOR4573-100G APOSOR4573-25G
Ácido (metiltio)acético 99%
Ácido (metiltio)acético
Formula: C₃H₆O₂S
Pto. Ebullición: 130…137 °C/27mmHg
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075444
Núm. CAS: 2444-37-3