Cloruro de 3,5-dimetilbencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4582-1G OR4582-25G OR4582-5G
APOSOR4582-1GEA 0 EUR
APOSOR4582-1G APOSOR4582-25G APOSOR4582-5G
Cloruro de 3,5-dimetilbencenosulfonilo 97%
Cloruro de 3,5-dimetilbencenosulfonilo
Formula: C₈H₉ClO₂S
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094655
Núm. CAS: 2905-27-3
UN: 3261
ADR: 8,II