(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR4584-5G OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4584-5G APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Pto. de fusión: 43…50 °C
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115306
Núm. CAS: 143900-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III