(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4585-1G OR4585-5G OR4585-25G
APOSOR4585-1GEA 65.5 EUR
APOSOR4585-1G APOSOR4585-5G APOSOR4585-25G
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 205…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427036
Núm. CAS: 334618-07-4