1-Benciloxi-4-bromobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4586-100G OR4586-500G
APOSOR4586-100GEA 116 EUR
APOSOR4586-100G APOSOR4586-500G
1-Benciloxi-4-bromobenceno 98%
1-Benciloxi-4-bromobenceno
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 166…167 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00028016
Núm. CAS: 6793-92-6