(R)-(-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4587-1G OR4587-5G
APOSOR4587-1GEA 17.6 EUR
APOSOR4587-1G APOSOR4587-5G
(R)-(-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
(R)-(-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 190…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06799458
Núm. CAS: 334618-23-4