(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
OR4588-25G
APOSOR4588-25GEA 43.5 EUR
APOSOR4588-25G
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094718
Núm. CAS: 625471-18-3