(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-butyl (3R)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, (R)-1-Boc-3-Aminopiperidine
OR4589-25G
APOSOR4589-25GEA 36.4 EUR
APOSOR4589-25G
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094717
Núm. CAS: 188111-79-7