Ácido 5-bromo-2-iodobenzoico 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4590-100G OR4590-25G OR4590-5G
APOSOR4590-100GEA 71.2 EUR
APOSOR4590-100G APOSOR4590-25G APOSOR4590-5G
Ácido 5-bromo-2-iodobenzoico 97+%
Ácido 5-bromo-2-iodobenzoico
Formula: C₇H₄BrIO₂
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079717
Núm. CAS: 21740-00-1