2-Bromo-5-iodotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4591-25G
OR4591-5G
OR4591-100G
APOSOR4591-25GEA
0
EUR
APOSOR4591-25G
APOSOR4591-5G
APOSOR4591-100G
2-Bromo-5-iodotolueno
2-Bromo-5-iodotolueno
Formula:
C₇H₆BrI Pto. Ebullición: 148 °C/20mmHg Densidad: 2,07 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070749 Núm. CAS: 202865-85-8 |