5-Bromo-2-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4595-100G OR4595-250G
APOSOR4595-100GEA 74.4 EUR
APOSOR4595-100G APOSOR4595-250G
5-Bromo-2-iodotolueno 98%
5-Bromo-2-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
Pto. Ebullición: 262…265 °C
Densidad: 2,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060664
Núm. CAS: 116632-39-4