5-Bromo-2-iodo-m-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1,3-dimethyl-2-iodobenzene
OR4596-100G OR4596-25G OR4596-5G
APOSOR4596-100GEA 154 EUR
APOSOR4596-100G APOSOR4596-25G APOSOR4596-5G
5-Bromo-2-iodo-m-xileno 98%
5-Bromo-2-iodo-m-xileno
Formula: C₈H₈BrI
MW: 310.96 g/mol
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094656
Núm. CAS: 206559-43-5