2-Bromo-4-isopropilanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4598-25G OR4598-5G
APOSOR4598-25GEA 80 EUR
APOSOR4598-25G APOSOR4598-5G
2-Bromo-4-isopropilanilina
2-Bromo-4-isopropilanilina
Formula: C₉H₁₂BrN
MW: 214.1 g/mol
Pto. Ebullición: 116…118 °C/3mmHg
Densidad: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051585
Núm. CAS: 51605-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III