Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR4600-500MG OR4600-1G
APOSOR4600-500MGEA 1090 EUR
APOSOR4600-500MG APOSOR4600-1G
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate 97%
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672889
Núm. CAS: 112083-63-3