2-Clorobutano

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR460003-100ML OR460003-25ML
APOSOR460003-100MLEA 72.7 EUR
APOSOR460003-100ML APOSOR460003-25ML
2-Clorobutano
2-Clorobutano
Formula: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0,873 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000871
Núm. CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR