(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-D-HoPro-OMe.HCl, H-D-Homopro-OMe·HCl
OR460007-5G
APOSOR460007-5GEA 75.4 EUR
APOSOR460007-5G
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride 98%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179,644 g/mol
Pto. de fusión: 159…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237412
Núm. CAS: 18650-38-9