Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Homopro-OMe·HCl
OR460008-10G OR460008-25G OR460008-5G
APOSOR460008-10GEA 53.8 EUR
APOSOR460008-10G APOSOR460008-25G APOSOR460008-5G
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179.6446 g/mol
Pto. de fusión: 176…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672366
Núm. CAS: 18650-39-0