4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR460009-1G OR460009-250MG OR460009-5G
APOSOR460009-1GEA 268 EUR
APOSOR460009-1G APOSOR460009-250MG APOSOR460009-5G
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Formula: C₉H₂₀ClN
Pto. de fusión: 302…303 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865119
Núm. CAS: 69682-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III