2-Cloro-4-metoxipirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46001-100G
APOSOR46001-100GEA 115 EUR
APOSOR46001-100G
2-Cloro-4-metoxipirimidina
2-Cloro-4-metoxipirimidina
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Pto. de fusión: 54…57 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194055
Núm. CAS: 22536-63-6