3-Iodopropeno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ioduro de alilo
OR460034-25G OR460034-5G
APOSOR460034-25GEA 118 EUR
APOSOR460034-25G APOSOR460034-5G
3-Iodopropeno
3-Iodopropeno
Formula: C₃H₅I
Pto. Ebullición: 102…103 °C
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 1,832 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001094
Núm. CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3+8,II