5-Clorouracilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Clorouracilo
OR460039-100G
APOSOR460039-100GEA 68.3 EUR
APOSOR460039-100G
5-Clorouracilo
5-Clorouracilo
Formula: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006019
Núm. CAS: 1820-81-1