3-Hydroxypiperidine hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific

OR460040-100G OR460040-25G OR460040-5G
APOSOR460040-100GEA 0 EUR
APOSOR460040-100G APOSOR460040-25G APOSOR460040-5G
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012772
Núm. CAS: 64051-79-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR