3-Metil-1-buteno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR460043-100G OR460043-25G OR460043-5G
APOSOR460043-100GEA 400 EUR
APOSOR460043-100G APOSOR460043-25G APOSOR460043-5G
3-Metil-1-buteno 95%
3-Metil-1-buteno
Formula: C₅H₁₀
Pto. Ebullición: 20 °C
Pto. de fusión: –168,5…–168 °C
Densidad: 0,627 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008937
Núm. CAS: 563-45-1
UN: 2561
ADR: 3,I