Cloruro de 3-iodobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR460051-25G OR460051-5G
APOSOR460051-25GEA 343 EUR
APOSOR460051-25G APOSOR460051-5G
Cloruro de 3-iodobenzoilo
Cloruro de 3-iodobenzoilo
Formula: C₇H₄ClIO
Pto. Ebullición: 159…160 °C/23mmHg
Pto. de fusión: 23…25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093934
Núm. CAS: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
UN: 3261
ADR: 8,II