Cloruro de 2-iodobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cloruro de o-iodobenzoilo
OR460054-25G OR460054-5G
APOSOR460054-25GEA 285 EUR
APOSOR460054-25G APOSOR460054-5G
Cloruro de 2-iodobenzoilo
Cloruro de 2-iodobenzoilo
Formula: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001040
Núm. CAS: 609-67-6