1,4-Diiodobutano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetramethylene diiodide
OR460062-100G OR460062-25G
APOSOR460062-100GEA 50.9 EUR
APOSOR460062-100G APOSOR460062-25G
1,4-Diiodobutano
1,4-Diiodobutano
Formula: C₄H₈I₂
MW: 309,92 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 44382 °C
Densidad: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001099
Núm. CAS: 628-21-7