2,2-Dicloropropano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropylidene chloride, Acetone dichloride
OR460063-100G OR460063-25G OR460063-5G
APOSOR460063-100GEA 1420 EUR
APOSOR460063-100G APOSOR460063-25G APOSOR460063-5G
2,2-Dicloropropano
2,2-Dicloropropano
Formula: C₃H₆Cl₂
MW: 112,99 g/mol
Pto. Ebullición: 68…69 °C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000812
Núm. CAS: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
UN: 1993
ADR: 3,II