1,2,3,4-Tetraclorobenceno 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR460064-100G OR460064-500G
APOSOR460064-100GEA 200 EUR
APOSOR460064-100G APOSOR460064-500G
1,2,3,4-Tetraclorobenceno 95+%
1,2,3,4-Tetraclorobenceno
Formula: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Pto. Ebullición: 254 °C
Pto. de fusión: 42…47 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000538
Núm. CAS: 634-66-2
EINECS: 211-214-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III