2-Metil-1,3-dioxolano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR460067-100G OR460067-500G
APOSOR460067-100GEA 242 EUR
APOSOR460067-100G APOSOR460067-500G
2-Metil-1,3-dioxolano
2-Metil-1,3-dioxolano
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 83 °C/760mmHg
Densidad: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003210
Núm. CAS: 497-26-7
UN: 1993
ADR: 3,II