1-Cloro-2,2-dimetilpropano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR460072-100G OR460072-25G
APOSOR460072-100GEA 473 EUR
APOSOR460072-100G APOSOR460072-25G
1-Cloro-2,2-dimetilpropano
1-Cloro-2,2-dimetilpropano
Formula: C₅H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 84…85 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,866 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000941
Núm. CAS: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1993
ADR: 3,II