Anhídrido tetracloroftalico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR460073-500G OR460073-10KG OR460073-100G
APOSOR460073-500GEA 132 EUR
APOSOR460073-500G APOSOR460073-10KG APOSOR460073-100G
Anhídrido tetracloroftalico 97%
Anhídrido tetracloroftalico
Formula: C₈Cl₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005920
Núm. CAS: 117-08-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III