(Clorometil)ciclopropano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclopropyl methyl chloride
OR460074-25G
APOSOR460074-25GEA 85.7 EUR
APOSOR460074-25G
(Clorometil)ciclopropano 95%
(Clorometil)ciclopropano
Formula: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Pto. Ebullición: 87…89 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001307
Núm. CAS: 5911-08-0
UN: 1993
ADR: 3,II