Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR460075-100G OR460075-10G OR460075-25G
APOSOR460075-100GEA 186 EUR
APOSOR460075-100G APOSOR460075-10G APOSOR460075-25G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, grado técnico
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₄H₄O₆
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006915
Núm. CAS: 81-30-1
EINECS: 201-342-5