(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4601-5G OR4601-25G OR4601-100G
APOSOR4601-5GEA 49.3 EUR
APOSOR4601-5G APOSOR4601-25G APOSOR4601-100G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 181 °C
Densidad: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067101
Núm. CAS: 86087-24-3