p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
OR46010-1G OR46010-5G OR46010-25G
APOSOR46010-1GEA 29 EUR
APOSOR46010-1G APOSOR46010-5G APOSOR46010-25G
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formula: C₈H₇NO₂S
MW: 181.21 g/mol
Pto. Ebullición: 105…106 °C
Pto. de fusión: 47…50 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009977
Núm. CAS: 19158-51-1
EINECS: 242-849-1
UN: 3261
ADR: 8 II