1-Bromo-3-metil-2-buteno 90+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-metil-2-buteno
OR46013-50G OR46013-250G
APOSOR46013-50GEA 219 EUR
APOSOR46013-50G APOSOR46013-250G
1-Bromo-3-metil-2-buteno 90+%
1-Bromo-3-metil-2-buteno
Formula: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Pto. Ebullición: 82…83 °C/150mmHg
Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000242
Núm. CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II