4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine Hydrochloride, 4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride hydrochloride, (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine hydrochloride
OR46016-1G OR46016-5G OR46016-25G
APOSOR46016-1GEA 69.6 EUR
APOSOR46016-1G APOSOR46016-5G APOSOR46016-25G
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂S
MW: 185,6700 g/mol
Pto. de fusión: 288…289 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11114559
Núm. CAS: 116529-31-8