Resveratrol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
OR46018-100G OR46018-500G OR46018-1KG
APOSOR46018-100GEA 98.6 EUR
APOSOR46018-100G APOSOR46018-500G APOSOR46018-1KG
Resveratrol 99%
Resveratrol
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Pto. de fusión: 261…267 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133799
Núm. CAS: 501-36-0