2-Nitrobencilo cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Cloro-2-nitrotolueno
OR46019-5G OR46019-1G
APOSOR46019-5GEA 71.2 EUR
APOSOR46019-5G APOSOR46019-1G
2-Nitrobencilo cloruro 98%
2-Nitrobencilo cloruro
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. Ebullición: 127…133 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 46…48 °C
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007185
Núm. CAS: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II