2-Methoxyphenyl benzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46021-25G OR46021-100G
APOSOR46021-25GEA 59.6 EUR
APOSOR46021-25G APOSOR46021-100G
2-Methoxyphenyl benzoate 99%
2-Methoxyphenyl benzoate
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Pto. de fusión: 57…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017153
Núm. CAS: 531-37-3
EINECS: 208-507-0