2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46024-1G OR46024-250MG
APOSOR46024-1GEA 525 EUR
APOSOR46024-1G APOSOR46024-250MG
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₁₆BNO₃S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD10688611
Núm. CAS: 1312765-17-5